Learn More
3M™ 764 Nastro in vinile multiuso
Codice prodotto. 17721689
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
12 rotoli
Codice prodotto. 17721689
Marca: 3M™ 7100260280
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il nastro 764 in vinile è una scelta economica per una varietà di applicazioni pericolose, di marcatura di sicurezza e di codice colore, quando non si affrontano condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine.
  • Ideale per applicazioni di marcatura in aree a traffico leggero, pareti e tubi
  • Mantiene colori vividi anche se esposto a abrasioni e solventi
  • Facile da applicare, il nastro di estente intorno agli angoli per un adattamente affidabile
  • Adesione rapida ed eccellente potere di tenuta
  • Disponibile in un'ampia varietà di colori
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 33 m x 50 mm
Quantità confezione 12 Rolls
Spessore 0.12 mm
Tipo di adesivo Rubber-based Adhesive
Colore Green
Materiale Vinyl