Learn More
3M™ 764 Nastro in vinile multiuso
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
12 rotoli
Descrizione
- Ideale per applicazioni di marcatura in aree a traffico leggero, pareti e tubi
- Mantiene colori vividi anche se esposto a abrasioni e solventi
- Facile da applicare, il nastro di estente intorno agli angoli per un adattamente affidabile
- Adesione rapida ed eccellente potere di tenuta
- Disponibile in un'ampia varietà di colori
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 33 m x 50 mm |
| Quantità confezione | 12 Rolls |
| Spessore | 0.12 mm |
| Tipo di adesivo | Rubber-based Adhesive |
| Colore | Black |
| Materiale | Vinyl |