Learn More
General Purpose Viscosity Standards, Paragon Scientific™
Click to view available options
Viscosità:
0.2950 mPa.s (25°C)
0.5204 mPa.s (25°C)
0.9525 mPa.s (25 °C)
100.7 mPa.s (25°C)
10030 mPa.s (25°C)
124.9 mPa.s (25 °C)
1273 mPa.s (25°C)
14.42 mPa.s (25°C)
19588 mPa.s (25°C)
2.144 mPa.s (25°C)
202.6 mPa.s (25 °C)
2610 mPa.s (25°C)
29.04 mPa.s (25°C)
3.291 mPa.s (25°C)
3481 mPa.s (25 °C)
392 mPa.s (25°C)
40049 mPa.s (25°C)
48.59 mPa.s (25 °C)
488.1 mPa.s (25 °C)
55.36 mPa.s (25 °C)
7.442 mPa.s (25°C)
71.11 mPa.s (25 °C)
717.4 mPa.s (25°C)
72328 mPa.s (25°C)
796.5 mPa.s (25 °C)
8.559 mPa.s (25°C)
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
We test at Primary level using master viscometers in accordance with ASTM D2162 to ensure the lowest uncertainty of measurement thus providing standards that are certified with primary level accuracy. ASTM D2162 is the only referenced method for the certification of viscosity standards when adopting ASTM test method protocol.
- Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Certified in strict accordance with ASTM D2162
- Density g/mL in accordance with ASTM D1480
- For use with glass capillary viscometers, automatic viscometers and other viscosity measuring equipment
- Kinematic (cSt) and dynamic viscosity (mPa·s) given at all temperatures
- Standard Pack Size 500mL
- Fully traceable to National Standards
- Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocol
- Tamper evident security packaging
- 2 Year shelf life
- Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Specifica
| Viscosità | 0.2950 mPa.s (25°C) |
| Quantità | 500 mL |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contiene: n-hexane
Nominal values quoted