Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH per uso generico con connettore DIN
Codice prodotto. 11739798 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11739798
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Glass general use pH Electrode with DIN plug, that is ideal for general laboratory use.
  • pH electrode 1m cable with DIN glass body
  • 12mm (W) x 120mm (L)
  • General Use pH Electrode With DIN Plug
  • Glass pH electrode, general laboratory use
  • Electrolyte KCl 4M + AgCl
Specifica
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo Standards
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Materiale Vetro
Modello Uso generico
Intervallo di pH 0 to 13
Intervallo di temperatura (sistema metrico) da 0 a 80 °C