Learn More
Genevac™ MiVac DUO Vacuum Pump
Click to view available options
:
MiVac DUO Vacuum Pump; Product type: DUO Pump
Specifica
Specifica
| Tipo | DUO Pump |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Tensione | 230 V |