Learn More
Genevac™ Fixed Angle Rotor
Specifica
Specifica
| Capacità | 50 mL |
| Max. Tube Diameter | 28 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 50 mL Conical Centrifuge Tubes |
| Angolo | Fixed |