Learn More
Scientific Industries Genie Clip Plate
Codice prodotto. 10112172
Click to view available options
Capacità:
12 Microtubes/Plate
3 x 28 to 30 mm dia. Test Tubes/Plate
6 x 15 to 17 mm dia. Test Tubes/Plate
Quantità confezione:
1 Ea.
6 Clip Plates
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10112172
Marca: Scientific Industries 83041445
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Genie Clip Plate is an accessory for the Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie, and Rotator Genie.
  • Stainless steel clip plate to secure tubes
  • Choose to accommodate: 3 tubes (28 to 30 mm OD), 6 tubes (15 to 17 mm OD), or 12 microtubes
  • Maximum of 8 clip plates, 4 per side, may be attached to the Magnetic Platform for use with the Roto-Shake Genie, Enviro-Genie or Incubator-Genie
  • Maximum of 12 clip plates, 6 per side, may be attached to the Magnetic Platform for use with the Rotator Genie
Specifica
Capacità 3 x 28 to 30 mm dia. Test Tubes/Plate
Dimensioni provetta 28 to 30 mm dia.
Product Type Clip Plate
Materiale Stainless Steel
Dimensioni (L x P) 14 x 7.6 cm (5.5 x 3 in.)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie, and Rotator Genie
N. di posizioni 3
Quantità confezione 1 Ea.