Learn More
Scientific Industries Genie-Vortex 2 Replacement Eccentric with Clamp Assembly
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Vortex-Genie 2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- This kit contains the Eccentric with Clamp Assembly, which includes the Eccentric, Bearing Retainer, and Eccentric Clamp
- This assembly is used on the Genie-Vortex 2 Motor Assembly
Specifica
Specifica
| Product Type | Eccentric Replacement |
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (applicazione) | Motor Assembly |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vortex-Genie 2 |
| Include | Eccentric, Bearing Retainer, and Eccentric Clamp |
| Quantità confezione | 1 Ea. |