Learn More
Genipin 1-β-D-gentiobioside, MedChemExpress
Codice prodotto. 16459258
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
Codice prodotto. 16459258
Marca: Medchem Express HYN2094
MedChemExpress Genipin 1-β-D-gentiobioside (Genipin 1-gentiobioside) is one of the most abundant and bioactive iridoid glycosides in Gardenia jasminoides Ellis, which possesses hepatoprotective, anti-inflammatory, antioxidant, and antithrombotic activities.
Genipin 1-β-D-gentiobioside (Genipin 1-gentiobioside) is one of the most abundant and bioactive iridoid glycosides in Gardenia jasminoides Ellis, which possesses hepatoprotective, anti-inflammatory, antioxidant, and antithrombotic activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Genipin 1-β-D-gentiobioside
CAS 29307-60-6
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H34O15
Quantità 10 mg
Sinonimo Genipin 1-gentiobioside Genipin 1-β-gentiobioside Genipin gentiobioside
Informazioni di solubilità Ethanol : 125 mg/mL (227.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (181.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@](O[C@@H]1CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO)([H])O[C@H]3[C@@](C(CO)=CC4)([H])[C@@]4([H])C(C(OC)=O)=CO3
Molecular Weight (g/mol) 550.51
Peso formulazione 550.51
Percent Purity 98.65%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.