Learn More
HyClone™ Gentamicin Solution
Codice prodotto. 12330243
Click to view available options
Quantità:
10 x 10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12330243
Marca: HyClone™ SV30080.01
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Control or destroy destructive microorganisms such as bacteria and mycoplasma. Cytiva HyClone™ Gentamicin solution is a broad spectrum cell culture antibiotic that is nontoxic to viruses and mammalian cells at antibacterial levels.
  • Active against gram positive and gram negative bacteria and mycoplasma; useful for long-term virus and tissue culture studies
  • Used as an antibacterial or antimycobacterial
  • Interferes with bacterial protein synthesis by binding to L6 protein of 50S ribosomal subunit
  • Common working concentration is 5μg/mL
  • Cytotoxic at >300μg/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 15° to 3°C
Descrizione Gentamicin Solution, 50mg/mL
Spettro antibiotico Broad Spectrum, Gram-Negative and Gram-Positive Bacteria
Concentrazione 50 mg/mL
Forma Solution
Quantità 10 x 10 mL