Learn More
Gentamicin sulfate solution-10, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11491822 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
5 x 10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
Codice prodotto. 11491822
Marca: MP Biomedicals 0210503010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 1405-41-0
Numero MDL MFCD00270181
Sinonimo Garamycin, Genoptic
Especificaciones
Materiale o nome chimico Gentamycin Sulfate Solution - 10
Tipo Gentamicin Sulfate
Nota nome Cell Biology and Analysis
Forma fisica Liquid
Colore Colorless to Yellow
Quantità 10 mL
Grado USP
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gentamicin Sulfate Solution-10
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consejos de prudencia
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contiene: Gentamicin Sulfate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado