Learn More
Gentamicin sulfate solution-10, MP Biomedicals™
Codice prodotto. p-4404600 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
5 x 10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
Codice prodotto. 11491822
Marca: MP Biomedicals 0210503010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1405-41-0
Numero MDL MFCD00270181
Sinonimo Garamycin, Genoptic
Specifica
Materiale o nome chimico Gentamycin Sulfate Solution - 10
Tipo Gentamicin Sulfate
Nota nome Cell Biology and Analysis
Forma fisica Liquid
Colore Colorless to Yellow
Quantità 10 mL
Grado USP
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gentamicin Sulfate Solution-10
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Gentamicin Sulfate