Learn More
Gentamicin sulfate, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Aminoglycoside antibiotic
Marca:  Tocris Bioscience 6442/5G
Encompass
Codice prodotto. 15943091
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Gentamicin sulfate is an aminoglycoside antibiotic. Irreversibly binds bacterial ribosomes and disrupts protein synthesis. Active against gram-positive and -negative bacteria. Stable over wide range of temperatures.
Specifica
Specifica
1405-41-0
5 g
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni