Learn More
Gepotidacin S enantiomer, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471639
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
5mg
Codice prodotto. 16471639
Marca: Medchem Express HY16742A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Gepotidacin S enantiomer is an S enantionmer of gepotidacin.
Gepotidacin S enantiomer is an S enantionmer of gepotidacin.
Specifica
Materiale o nome chimico Gepotidacin S enantiomer
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H28N6O3
Quantità 1 mg
Sinonimo GSK2140944 S enantiomer
SMILES O=C(C=NC(C=C1)=C23)N3[C@@H](CN4CCC(NCC5=CC(CCCO6)=C6C=N5)CC4)CN2C1=O
Molecular Weight (g/mol) 448.52
Peso formulazione 448.52
Percent Purity 99.34%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.