Learn More
Geraniol, 99%
Codice prodotto. p-3736548 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10314702
Marca: Thermo Scientific Acros 410900050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-24-1
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Numero MDL MFCD00002917
InChI Key GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Sinonimo geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
PubChem CID 637566
ChEBI CHEBI:17447
IUPAC Name (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
SMILES CC(=CCCC(=CCO)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Geraniol
Punto di fusione -15.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8780g/mL
Punti di ebollizione 229.0°C to 230.0°C (757.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Indice di rifrazione 1.4750 to 1.4790
Quantità 5 g
Beilstein 01,457
Indice di Merck 15,4437
Gravità specifica 0.878
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, ethanol 50 vol. % (20°C):1:10 v:v
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Geraniol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Geraniol