Learn More
Germanium, 99.999%, (trace metal basis), powder
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 2830.0°C |
| Materiale o nome chimico | Germanium |
| Punto di fusione | 937.0°C |
| Nota nome | 99.999% |
| Colore | Black to Gray |
| Forma fisica | Glistening Crystalline Powder |
| Quantità | 1 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.999% |
| Indice di Merck | 15, 4441 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in hcl and diluted alkali hydroxides |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Germanium, powder
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.