Learn More
Germanium dioxide, 99.999%, (trace metal basis), electronic grade
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Germanium dioxide |
| Punto di fusione | 1115.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.999% |
| Formula lineare | GeO2 |
| Indice di Merck | 15,4443 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 0.4%. Other solubilities: soluble in about 100 parts boiling water, soluble in acids or solutions of the fixed, alkalies |
| Peso formulazione | 104.59 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Germanium dioxide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.