Learn More
Germanium(II) iodide, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049327
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.10g
1g
5g
Codice prodotto. 11381539
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014013.77
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 13573-08-5 | GeI2 | 326.439 g/mol
Germanium(II) iodide acts as a reagent that forms stable ionic adducts with carbenes. It is also used in the preparation of allylgermanes by reacting with allylstannanes. Further, it reacts with allyl bromide in the presence of zinc iodide to get allylgermanium(IV), which on reacts with carbonyl compounds to give the corresponding homoallylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13573-08-5
Formula molecolare GeI2
Molecular Weight (g/mol) 326.439
Numero MDL MFCD00135537
InChI Key IAGYEMVJHPEPGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo germanium diiodide, germanium ii iodide, germanium iodide, diiodogermanylidene, acmc-1c83a, germanium ii iodide trace metals basis
PubChem CID 6327215
IUPAC Name diiodogermanium
SMILES [Ge](I)I
Specifica
Materiale o nome chimico Germanium(II) iodide
Colore Yellow to Brown
Quantità 0.1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Peso formulazione 326.4
Percent Purity 99.99%
Sensibilità Air & Moisture Sensitive
Densità 5.37g/mL