Learn More
Germanium(IV) iodide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049326
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11361539
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014009.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13450-95-8 | GeI4 | 580.248 g/mol
Germanium(IV) iodide is a biochemical for proteomics research. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13450-95-8
Formula molecolare GeI4
Molecular Weight (g/mol) 580.248
Numero MDL MFCD00016120
InChI Key CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo germanium tetraiodide, germane, tetraiodo, germanium iv iodide, germanium iodide, acmc-1bq9p, germanium iv iodide trace metals basis
PubChem CID 83479
IUPAC Name tetraiodogermane
SMILES [Ge](I)(I)(I)I
Specifica
Materiale o nome chimico Germanium(IV) iodide
Punto di fusione 146°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 580.21
Percent Purity 99.999%
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.32 g/mL