Learn More
Germanium(IV) methoxide, 98%
Codice prodotto. p-7024166
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11488357
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18437.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 992-91-6 | C4H12GeO4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 992-91-6
Formula molecolare C4H12GeO4
Numero MDL MFCD00014881
Sinonimo tetramethoxygermanium, tetramethoxygermanium iv, methyl germanate iv
Specifica
Punti di ebollizione 145°C
Materiale o nome chimico Germanium(IV) methoxide
Punto di fusione -18°C
Quantità 5 g
Formula lineare (CH3O)4Ge
Numero UN UN2929
Punto d'infiammabilità 40°C (105°F)
Peso formulazione 196.73
Percent Purity 98%
Odore Like Alcohol
Indice di rifrazione 1.4015
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.3254^2^0