Learn More
Germanium tetrachloride, 99.99%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10114170 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10114170
Marca: Thermo Scientific Acros 197151000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10038-98-9 | Cl4GeH8 | 222.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10038-98-9
Formula molecolare Cl4GeH8
Molecular Weight (g/mol) 222.49
Numero MDL MFCD00011029
InChI Key VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci
PubChem CID 66226
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Specifica
Punti di ebollizione 82.0°C to 84.0°C
Materiale o nome chimico Germanium tetrachloride
Punto di fusione -49.5°C
Nota nome 99.99%
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Formula lineare GeCl4
Indice di Merck 15, 4444
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene, ether, carbon disulfid and, other organic solvents, insoluble in concentrated hydrochloric acid
IUPAC Name germanium tetrachloride
Peso formulazione 214.4
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.84
Densità 1.8400g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Germanium tetrachloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.