Learn More
Fisherbrand™ Grade 907 Germination and Seed Test Papers, Sheet
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
155 x 175 mm
170 x 110 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Wetstrength paper 160g/m²
- Absorbent
- Free from chlorine
- pH must be between 6.0 and 7.5
- For small seeds such as grasses and flowers
- White in color
Specifica
Specifica
| Peso base | 160 g/m2 |
| Colore | White |
| Materiale | Paper |
| Da utilizzare con (applicazione) | Germination assays of seed specimen |
| N. per confezione | 100 Pk. |
| Intervallo di pH | 6 to 7.5 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.38 mm |
| Tipo | Germination and Seed Test Paper |
| Dimensioni (L x P) | 170 x 110 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 6.69 in. |