Learn More
GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting and immunofluorescence experiments.
178.87€ - 487.56€
Specifica
Antigene GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein)
Clone ASTRO6
Applicazioni Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12649686
Vedere i documenti
Epredia
MS-1376-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12679686
Vedere i documenti
Epredia
MS-1376-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12669686
Vedere i documenti
Epredia
MS-1376-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12659686
Vedere i documenti
Epredia
MS-1376-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
359.00€
242.18€ / 500µL
Risparmia 116.82€
32% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12639686
Vedere i documenti
Epredia
MS-1376-P
1 mL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
511.00€
344.63€ / 1mL
Risparmia 166.37€
32% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12619696
Vedere i documenti
Epredia
MS-1376-R7
7 mL Prediluted Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
267.00€
178.87€ / 7mL
Risparmia 88.13€
33% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) is specific to astrocytes (i.e., glial cells) and ependymal cells of the central nervous system. Antibody to GFAP is useful in differentiating primary gliomas from metastatic lesions in the brain and for documenting astrocytic differentiation in tumors outside the CNS. Ab-6 stains astrocytes, glial cells, ependymal cells and their corresponding tumors. Many types of neural tumors such as neuroblastomas, Schwannomas, as well as extra-CNS tumors are not labeled.
Host Species: Mouse
Clone: ASTRO6
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Pig, Rat and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Glial Fibrillary Acidic Protein
Molecular Weight: 51-52 kDa
Positive Control: IMR-5 cells, Brain or astrocytoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
General References:
1. Trivino A et al. Vision Res, 1992, 32(9):1601-7.
2. Yachnis AT et al. Journal of Comparative Neurology, 1993, 334(3):356-69.
3. Debus E, et. al. Differentiation, 1983, 25(2):193-203.
Specifica
Specifica
GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein)
Immunofluorescence
Unconjugated
IVD
Chicken, Human, Pig, Rat
IgG1
ASTRO6
Monoclonal
Mouse
Neuroscience
Glial Fibrillary Acidic Protein