missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFP Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB42402G-100UG
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
GFP Monoclonal specifically detects GFP in Multi-Species samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
| GFP | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
| eGFP, Enhanced Green Fluorescent Protein, GFPuv, Green Fluorescent Protein, green fluorescent protein (gfp) | |
| E.coli-derived recombinant GFPuv Ser2-Lys238 Accession # P42212 | |
| RUO | |
| Detects recombinant GFPuv and eGFP in Western blots. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
| Flow Cytometry | |
| 454505R | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| P42212 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Multi-species | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only (RUO)
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto