Learn More
Ebro Electronic™ GFX 460 B Termometro a contatto
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10497043
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C to +300°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10497043
Marca: Ebro Electronic™ 13405464A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Termometro a contatto, Pt100, senza sonda, Lemo taglia 1
Sonda PT100 per TFX 430,190mm, rivestita in vetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Electronic Contact Thermometer, for replaceable Pt 100 probes
Altezza (sistema metrico) 52 mm
Include Thermometer, calibration certificate, instruction manual
Lunghezza (sistema metrico) 335 mm
Modello GFX 460 B
Tipo di sonda DIN 45322 Diode Plug
Risoluzione 1°C
Peso (sistema metrico) 0.24 kg
Memorizzazione dei dati None
Max. Temperature (English) 572°F
Temperatura max (sistema metrico) 300°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Temperature Range (Metric) -50°C to +300°C
Calibrated Factory Calibrated
Da utilizzare con (apparecchiatura) TPX 130, TPX 230, TPX 330, AX 110, AG 151, AX 400
Accuracy ±1°C
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 50 mm