Learn More
Brady™ GHS Symbol - Explosive, Card Mounted
Codice prodotto. 15454841
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
70 mm
100 mm
Larghezza (sistema metrico):
70 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15454841
Marca: Brady™ 811678
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pre-printed labels to identify your chemical product containers.
  • High-quality labels that can withstand the most demanding environments
  • Highly resistant to bad weather, abrasion and chemical products
Specifica
Alternate Part Number PIC 1801-100*100-B7541-CRD
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 4/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma A rombo
Colore Black on White