Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione triangolare gigante in PTFE
Codice prodotto. 10369640 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
57 mm
80 mm
108 mm
110 mm
136 mm
159 mm
Diametro (sistema metrico):
14 mm
24 mm
27 mm
36 mm
Forma:
Cilindrico
Cilindrico, Perno ad anello
Triangolare
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10369640
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso in grandi contenitori e fiale. Queste ancorette di agitazione magnetiche giganti in PTFE sono autoclavabili.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Designed for use in large containers and vials
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 27 mm
Lunghezza (sistema metrico) 159 mm
Quantità 1/Ea.
Forma Cilindrico