Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione triangolare gigante in PTFE
Codice prodotto. 10480971 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
57 mm
80 mm
108 mm
110 mm
136 mm
159 mm
Diametro (sistema metrico):
14 mm
24 mm
27 mm
36 mm
Forma:
Cilindrico
Cilindrico, Perno ad anello
Triangolare
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10480971
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per l'uso in grandi contenitori e fiale. Queste ancorette di agitazione magnetiche giganti in PTFE sono autoclavabili.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Designed for use in large containers and vials
  • Autoclavable
Spezifikation
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 14 mm
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm
Quantità 2/conf.
Forma Triangolare
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt