Learn More
Giantin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | Giantin |
|---|---|
| Concentrazione | 0.54 mg/mL |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16831815
|
Proteintech
22270-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16821815
|
Proteintech
22270-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Golgin subfamily B member 1 (GOLGB1) is a single pass type I membrane protein located in the golgi apparatus membrane. GOLGB1 may participate in forming intercisternal cross-bridges of the Golgi complex.Specifica
| Giantin | |
| Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q14789 | |
| 2804 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GOLGB1 |
| 0.54 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| GCP, GCP372, giantin, GOLGB1, Golgin subfamily B member 1, GOLIM1, MacroGolgin | |
| GOLGB1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |