Learn More
Epredia™ Giemsa Stain
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Erythrocytes stain pink with platelets exhibiting a very light, pale hue
- Leukocyte nuclear chromatin stains magenta-purple
- Monocyte cytoplasm stains the classical “ground glass” blue
- Lymphocyte cytoplasm stains clear, sky blue
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 gal. |
| Tipo | Giemsa Stain |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- STAIN,GIEMSA,1GL CUBE
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contiene: Methanol