Learn More
Giemsa Stain (Crystalline), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10002764
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
5g
Codice prodotto. 10002764
Marca: Fisher BioReagents BP24225
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Giemsa is a biological stain used for thin blood films to differentiate leukocytes, for staining malarial parasites in thin and thick blood films, and for staining bone marrow to show cell morphology.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51811-82-6
Formula molecolare C14H14ClN3S
Molecular Weight (g/mol) 291.80
Numero MDL MFCD00012112,MFCD00081642
InChI Key NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13735
IUPAC Name (7-aminophenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Giemsa Stain
Punto di fusione 300°C
Bio. Comm. colorazione Certificazione Pass Test
Identificazione Pass Test
Peso formulazione 291.8
Imballaggio Glass Bottle
Colore Green
Quantità 5 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Giemsa Stain