Learn More
Epredia™ Gill™ Hematoxylin 1, 2, and 3
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 pt.
1 gal.
Tipo:
Gill 1 Hematoxylin
Gill 2 Hematoxylin
Gill 3 Hematoxylin
Förpackningsstorlek
Pezzo
pezzi 4
Beskrivelse
Gill Hematoxylins are progressive nuclear stains.
- Gill 1 is recommended for use in cytology
- Gill 2 has applications in histology and cytology
- Gill 3 is used in histology
- All are pre-mixed and ready-to-use
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Gill 3 Hematoxylin |
| Quantità | 1 pt. |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: aluminium sulphate,sodium iodate, hematoxylin, ethylene glycol, diazolidinyl urea, acetic acid
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion