Learn More
Epredia™ Gill™ Hematoxylin 1, 2, and 3
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 pt.
1 gal.
Tipo:
Gill 1 Hematoxylin
Gill 2 Hematoxylin
Gill 3 Hematoxylin
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
Gill Hematoxylins are progressive nuclear stains.
- Gill 1 is recommended for use in cytology
- Gill 2 has applications in histology and cytology
- Gill 3 is used in histology
- All are pre-mixed and ready-to-use
Specifica
Specifica
| Tipo | Gill 1 Hematoxylin |
| Quantità | 1 gal. |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: aluminium octadecahydrate, sodium iodate, hematoxylin, ethylene glycol, diazolidinyl urea, acetic ac