Learn More
Epredia™ Gill™ Hematoxylin 1, 2, and 3
Codice prodotto. p-4530210 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 pt.
1 gal.
Tipo:
Gill 1 Hematoxylin
Gill 2 Hematoxylin
Gill 3 Hematoxylin
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 10624009
Marca: Epredia™ 72404
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With three strengths available, the Epredia™ Gill™ 1, 2, 3 Hematoxylin allows complete control of staining intensities.
Gill Hematoxylins are progressive nuclear stains.
  • Gill 1 is recommended for use in cytology
  • Gill 2 has applications in histology and cytology
  • Gill 3 is used in histology
  • All are pre-mixed and ready-to-use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Gill 1 Hematoxylin
Quantità 1 pt.
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: aluminium sulphate octadecahydrate, sodium iodate, hematoxylin, ethylene glycol,diazolidinyl urea,