Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone polimerizzato al platino Gilmont™
Codice prodotto. 15130166
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4.8 mm
6.4 mm
Dimensione della confezione:
7.50m
Codice prodotto. 15130166
Marca: Masterflex™ 9580209
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
No need to worry about the heat - use for applications up to 460°F.
  • Unsterilized Platinum-Cured Silicone comes in a single pack containing 25 ft. of tubing
  • Accommodates a wide temperature range
  • Complies with USP Class V, EP, FDA, REACH, RoHS, ADCF
  • FDA, USP, USDA, GMP Certified
  • Low protein binding, fungus resistant, phthalate and latex-free
  • Translucent Tubing is nontoxic, nonhemolytic and nonpyrogenic
Specifica
Certificazione/Conformità FDA, USP, USDA, GMP
Diametro (sistema metrico) interno 4.8 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Min. Operating Temperature (Metric) Da –60 a 460 °C
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (Metric) Da –60 a 460 °C