Learn More
Gilson™ Siringhe DistriTips™
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 1 μl a 12.5 μl
Da 10 μl a 125 μl
Da 100 μl a 1.25 ml
Modello:
Maxi ST (sterile) da 12.5 ml
Maxi da 12.5 ml
Micro ST (sterile) 125μl
Micro da 125 μl
Mini ST (sterile) da 1250 μl
Mini da 1250 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- With level indicator
- Available in standard or sterilized (ST) form, in boxes of 50
- Certified free of RNase, DNase, DNA, RNA, and Protease
- Free of dyes, so no risk of contamination from their components
- Only three syringes are needed to cover 1 μL to 1.25 mL
- More than 100 aliquots can be dispensed from each syringe
- Ideal for precise aliquots
- Can be used with viscous and volatile solutions
- Bulk or Individually wrapped
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | Da 10 μl a 125 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Modello | Mini ST (sterile) da 1250 μl |
| Accuracy | ±1.00 μL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 93.5 mm |
| Dichiarazioni di pulizia | Free of DNA, RNA, RNase, DNase, Pyrogens |
| Vedi altri risultati |