Learn More
Gilson™ Tip Empty Rack For Pipet Tips
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Capacità:
μ
D10 Pipette Tips (0.1 to 10μL)
D1000 Pipette Tips (100 to 1000μL)
DL10 Pipette Tips (0.1 to 10μL)
Pipette Tips (1 to 10 mL D10)
Pipette Tips (1 to 5 mL D5000)
Pipette Tips (20 to 300μL, D300)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Completamente autoclavabile
- In polipropilene
Specifica
Specifica
| Include | 2 Empty Racks |
| Product Type | Rack vuoto |
| Matrice | 1x2 |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Colore | Yellow |
| Capacità | μ |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | Yes, Interlocking |
| Vedi altri risultati |