Learn More
Gilson™ Tip Empty Rack For Pipet Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12619601 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Capacità:
μ
D10 Pipette Tips (0.1 to 10μL)
D1000 Pipette Tips (100 to 1000μL)
DL10 Pipette Tips (0.1 to 10μL)
Pipette Tips (1 to 10 mL D10)
Pipette Tips (1 to 5 mL D5000)
Pipette Tips (20 to 300μL, D300)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 12619601
Marca: Gilson™ F171402
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizzare con puntali sciolti Gilson Diamond. I rack vuoti per puntali per pipette Gilson™ sono caratterizzati da una codifica a colori che ne agevola l'uso.
  • Completamente autoclavabile
  • In polipropilene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include 2 Empty Racks
Product Type Empty Rack
Matrice 1x2
Autoclavabile
Colore Blue/Green
Capacità Pipette Tips (20 to 300μL, D300)
Materiale Polipropilene
Posizioni 1
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Yes, Interlocking
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Diamond Tips
Quantità 2
Size 134 x 89 x 127 mm
Lunghezza (sistema metrico) 9.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.66 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5.28 in.
Altezza (sistema imperiale) 4.88 in.