Learn More
Gilson™ Tip Empty Rack For Pipet Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4330372 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Capacità:
μ
D10 Pipette Tips (0.1 to 10μL)
D1000 Pipette Tips (100 to 1000μL)
DL10 Pipette Tips (0.1 to 10μL)
Pipette Tips (1 to 10 mL D10)
Pipette Tips (1 to 5 mL D5000)
Pipette Tips (20 to 300μL, D300)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10193092
Marca: Gilson™ F161220
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Utilizzare con puntali sciolti Gilson Diamond. I rack vuoti per puntali per pipette Gilson™ sono caratterizzati da una codifica a colori che ne agevola l'uso.
  • Completamente autoclavabile
  • In polipropilene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Empty Rack
Product Type Empty Rack
Matrice 1x1
Autoclavabile
Colore Blue
Capacità Pipette Tips (1 to 10 mL D10)
Materiale Polipropilene
Posizioni 1
Forma Rettangolare
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Diamond Tips
N. per confezione 1
Quantità 1
Size 150 x 101 x 170 mm
Lunghezza (sistema metrico) 9.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.82 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5.98 in.
Altezza (sistema imperiale) 6.57 in.