Learn More
Gilson™ Capillari con stantuffo MICROMAN™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10041932 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 96 Pk.
182 Pk.
192 Pk.
200 Pk.
576 Pk.
960 Pk.
Volume (sistema metrico):
μ
1 - 10 μl
20 to 50 μL
3 to 25 μL
50 to 250 μL
Da 1 a 10 μl
Da 1 a 10 μl
Da 10 a 100 μl
Da 100 a 1000 μl
Da 20 a 50 μl
Da 3 a 25 μl
Da 50 a 250 μl
Modello:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Formato:
Rack, 10 x 96
Rack, 2 x 96
Scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 182
pezzi 192
pezzi 200
pezzi 576
pezzi 960
Codice prodotto. 10041932
Marca: Gilson™ F148412
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prodotti appositamente per pipette Gilson™ MICROMAN™ E, i capillari-pistoni Gilson™ MICROMAN™ E offrono risultati riproducibili e affidabili con i liquidi più viscosi o volatili. Disponibili in un'ampia gamma di volumi e design, nelle versioni sterili e standard, per soddisfare perfettamente le singole necessità.
  • Recommended for reproducible, reliable results even with the most viscous or volatile liquids.
  • Made specifically for GilsonTM MICROMANTM E pipets.
  • Available in a wide range of volumes and designs, both in sterilized and standard versions, to suit your needs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 1 a 10 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Modello CP10
Lunghezza (sistema imperiale) 3.78 in.
Lunghezza (sistema metrico) 45.1 mm
Formato Rack, 2 x 96
Stile punta Positive Displacement
Imballaggio Box
Quantità 960 Pk.
Product Type Capillary Piston
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Microman
Materiale Polipropilene
Fit for Purpose Certified Quality