Learn More
Gilson™ Pipette PIPETMAN Classic™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10103532 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
1 to 10 mL
Da 0.2 a 2 μl
Da 1000 a 5000 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 100 μl
Da 20 a 200 μl
Da 200 a 1000 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10103532
Marca: Gilson™ F161201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The PIPETMAN Classic line, the world standard in pipetting, offers a wide range of continuously adjustable air-displacement pipettes suited for aqueous solutions of moderate viscosity and density.
  • Pipetta a cuscinetto d'aria completamente regolabile con il volume selezionato visualizzabile sull'indicatore digitale (misuratore del volume)
  • Il supporto e l'espulsore di puntale sono completamente autoclavabili per evitare contaminazioni incrociate
  • Su ciascuna pipetta è inciso il numero di identificazione a garanzia della tracciabilità
Order Info
Trade in program available. Please contact your Fisher Scientific Sales representative for more details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±30, ±40, ±60 μl
Punte compatibili D10 ml
Spaziatura punta regolabile No
Colore Blu
Dispensing Speed Manual
Monouso Reusable
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Acciaio inox e PVDF
Modello P10 ml
Numero di canali 1
Product Line Pipetman Classic
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) 1 to 10 mL
Da utilizzare con (applicazione) Dispensazione di grandi volumi di fluidi acquosi di viscosità e densità moderate
Lunghezza (sistema imperiale) 14.37 in.
Lunghezza (sistema metrico) 36.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12.01 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Altezza (sistema metrico) 12 cm
Fit for Purpose Certified Quality