Learn More
Gilson™ Puntali PIPETMAN™ EasyPack™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10614353 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 - 10 μl
0.1-20 μl
1-10 ml
1-5 ml
100-1000 μl
100-1200 μl
2-200 μl
20-300 μl
Formato:
Bagged
Quantità:
1000 (5x200)
200
200 (4x50)
334
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1002
pezzi 200
Codice prodotto. 10614353
Marca: Gilson™ F161631
Edge
Con cerniera di facile apertura/chiusura. I puntali Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ vengono forniti sfusi in vari formati.
  • Optimized geometry and pure polypropylene material ensure low retention and naturally hydrophobic surface.
  • Manufactured in a cleanroom and hence no risk of contamination.
  • Full traceability from the mold to the bench guaranteed.
  • Volume graduations make it easy to visually check the volume aspirated.
  • Requires low tip-mounting force.
  • Easy identification with color-coded packaging.
  • Bulk packs are sealed with a zipper lock which can easily be opened for quick access and closed using the rapid-sealing strip to prevent contamination and loss of tips.
  • Each EasyPack box contains 1000 tips (5 bags of 200 tips or 1 bag of 1000; 4 bags of 50 tips or 3 bags of 334 tips).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.1 - 10 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Sì
Lunghezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.5 cm
Diametro (sistema metrico) esterno .4 mm
Formato Bagged
Stile punta Universal
Imballaggio 5 Bags of 200 Tips
Quantità 1000 (5x200)
Product Type Pipet Tips
Codice colore Rosso
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Pipetman
Graduato Yes
Product Line Pipetman EasyPack
Materiale Polipropilene
Graduazioni 2 μL, 10 μL