Learn More
Gilson™ Pipette PIPETMAN F
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10235692 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 μl
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μL
400 μL
500 μl
1000 μl
5000 μL
Accuracy:
±0.08μL
±0.1μL
±0.2μL
±0.25μL
±0.4μL
±0.8μL
±1.6μL
±3μL
±3.5μL
±3.6μL
±30 μL
±4μL
±8 μl
Modello:
F10
F100
F1000
F2
F20
F200
F25
F250
F300
F400
F5
F50
F500
F5000
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10235692
Marca: Gilson™ F123604
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette is a dedicated fixed-volume air-displacement pipet that guarantees no risk of volume-selection errors.
  • Dedicated fixed-volume pipette assures reliable and consistent results.
  • Volume can be adjusted by users in the laboratory for dense or viscous fluids.
  • Single-volume mechanism provides a low-cost alternative for clinical diagnostics, quality control and routine testing.
  • Gilson maximum permissible errors are guaranteed only when PIPETMAN pipettes are used with the recommended Gilson PIPETMAN Tips.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.2μL
Certificazione/Conformità GLP
Punte compatibili D200, DF30ST tip
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blu
Monouso Reusable
Da utilizzare con D200, DF30ST Tip
Materiale Polypropylene
Modello F20
Numero di canali 1
Sterilità Non-sterile
Tipo Fixed Volume Pipette
Volume (sistema metrico) 20 μl
Da utilizzare con (apparecchiatura) D200, DF30ST tip
Include Stainless Steel piston and PVDF handle
Warranty 3 Years
Lunghezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12.48 in.
Larghezza (sistema metrico) 31.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.42 in.
Altezza (sistema metrico) 3.6 cm
Fit for Purpose Certified Quality