Learn More
Gilson™ Pipette PIPETMAN F
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 μl
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μL
400 μL
500 μl
1000 μl
5000 μL
Accuracy:
±0.08μL
±0.1μL
±0.2μL
±0.25μL
±0.4μL
±0.8μL
±1.6μL
±3μL
±3.5μL
±3.6μL
±30 μL
±4μL
±8 μl
Modello:
F10
F100
F1000
F2
F20
F200
F25
F250
F300
F400
F5
F50
F500
F5000
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Dedicated fixed-volume pipette assures reliable and consistent results.
- Volume can be adjusted by users in the laboratory for dense or viscous fluids.
- Single-volume mechanism provides a low-cost alternative for clinical diagnostics, quality control and routine testing.
- Gilson maximum permissible errors are guaranteed only when PIPETMAN pipettes are used with the recommended Gilson PIPETMAN Tips.
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.8μL |
| Certificazione/Conformità | GLP |
| Punte compatibili | D200, DF100ST tip |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Blu |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | D200, DF100ST Tip |
| Materiale | Polypropylene |
| Modello | F100 |
| Numero di canali | 1 |
| Vedi altri risultati |