Learn More
Gilson™ PIPETMANTM L Fixed Pipet
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15144175 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μL
400 μL
500 μl
1000 μl
5000 μL
Colore:
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Viola
Modello:
F1000L
F100L
F10L
F1L
F200L
F20L
F250L
F25L
F2L
F300L
F400L
F5000L
F500L
F50L
F5L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15144175
Marca: Gilson™ FA10029
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The PIPETMAN L Fixed pipettes offer the same comfortable, lightweight design as the variable volume models, but the volume can never accidently be changed, making them an ideal choice for clinical diagnostics, quality control, and any routine testing applications.
  • Improved handle design for intensive users with lower weight and larger hook.
  • Graduated cover can be readjusted by users in the laboratory for dense and viscous fluids (once reset, the new volume cannot be accidentally changed).
  • Bottom part of the push button is colored in blue making it easy-to-identify as a fixed-volume model.
  • For a convenient access to the serviceable parts, the pipette is equipped with the Gilson clip ejector.
  • 2D identification code for easy traceability.
  • Tracking feature includes the product reference number, date of manufaturing, serial number, and nominal volume.
  • Adjustable tip ejector provides comfort for right- and left-handed users.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO8655, CE, GLP
Punte compatibili D1000, DF1000 tip
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blu
Dispensing Speed Manual
Monouso Reusable
Da utilizzare con D-1000, DF1000 Tip
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Modello F500L
Numero di canali 1
Product Line Pipetman
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Fixed Volume Pipette
Volume (sistema metrico) 500 μl
Da utilizzare con (apparecchiatura) D1000, DF1000 tip
Include Plastic Clip Ejector
Quantità 1
Lunghezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12.48 in.
Larghezza (sistema metrico) 31.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.46 in.
Altezza (sistema metrico) 3.7 cm
Peso (sistema imperiale) 0.49 lb.
Fit for Purpose Certified Quality