Learn More
Gilson™ Pipette meccaniche PIPETMAN™ L
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12336152 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Modello:
P1000L
P100L
P10L
P10mL
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volume (sistema metrico):
μ
1 to 10 mL
Da 0.2 a 2 μl
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Da 500 a 5.000 μl
Accuracy:
±0.024, ±0.025, ±0.027, ±0.03 μl
±0.025, ±0.075, ±0.1 μl
±0.1, ±0.1, ±0.2 μl
±0.35, ±0.4, ±0.8 μl
±0.35, ±0.4, ±0.8μL
±0.5, ±0.8, ±1.6 μl
±12, ±15, ±30 μl
±3, ±4, ±8 μl
±30, ±40, ±60 μl
Include:
Espulsore puntale in acciaio inox
Espulsore puntale in plastica
Plastic Tip Ejector
Senza espulsore puntale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12336152
Marca: Gilson™ FA10004P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La leggendaria resistenza di PIPETMAN Classic™ combinata con un corpo dal design rinnovato e meccanismi interni all'avanguardia offre un comfort e alta precisione. Le pipette meccaniche Gilson™ PIPETMAN™ L sono disponibili in modelli a 8 canali singoli, nella gamma di volumi compresa tra 0.2 μl e 10 ml.
La pipetta meccanica combina la leggendaria resistenza di PIPETMAN™ Classic con un corpo dal design rinnovato e meccanismi interni all'avanguardia per offrire un comfort e una precisione superiori. Disponibilità di 8 modelli monocanale per un intervallo di volumi compreso tra 0.2 μl e 10 ml.
  • Redesigned handle fits naturally in user's hand, no matter the size.
  • Volume locking system guarantees no accidental change in volume while pipetting.
  • Adjustable tip ejector provides comfort for right- and left-handed users.
  • 2D identification code allows easy tracking of product information.
  • New piston assembly designed to drastically improve pipetting and purge forces.
  • Redesigned tip ejector shape and internal mechanism offers reduced tip ejection forces by 50%.
Order Info
È disponibile un programma di permuta. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio rappresentante Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.35, ±0.4, ±0.8μL
Punte compatibili D200, DF100ST tip
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Salmon
Dispensing Speed Manual
Monouso Reusable
Da utilizzare con D-200, DF100ST Tip
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Modello P100L
Numero di canali 1
Product Line Pipetman
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Mechanical Pipette
Volume (sistema metrico) Da 10 a 100 μl
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (applicazione) Trasporto di un volume misurato di liquido
Da utilizzare con (apparecchiatura) D200, DF100ST tip
Include Plastic Tip Ejector
Quantità 1
Warranty 1 Year
Lunghezza (sistema imperiale) 12,6in.
Lunghezza (sistema metrico) 32 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4,33in.
Larghezza (sistema metrico) 11 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.57 in.
Altezza (sistema metrico) 4 cm
Fit for Purpose Certified Quality