Learn More
Gilson™ PIPETMANTM L Multichannel Pipet
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Giallo
Rosso
Verde
Numero di canali:
8
12
Volume (sistema metrico):
2 to 20 μL
Da 0.5 a 10 μl
Da 20 a 200 μl
Da 20 a 300 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Gilson–patented volume locking system guarantees no accidental change in volume while pipetting.
- Adjustable tip ejector provides comfort for right- and left-handed users.
- Redesigned handle fits naturally in your hand, no matter the size.
- Unique internal design applies even, equal pressure from either side of the pipette, rather than on the center of the channels like other multichannels do.
- 2D identification code tracks product reference number, date of manufacture, serial number and maximum volume of pipet.
- Available in 8–and 12–channel covering a volume range from 0.5 to 300μL.
Specifica
Specifica
| Punte compatibili | PIPETMAN DIAMOND Tips DL10, D200, DFL10ST, DF30ST |
| Spaziatura punta regolabile | No |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Bianco |
| Dispensing Speed | Manual |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Pipette Tip 0.5 to 20 μL |
| Tipo di impugnatura | Ergonomic |
| Materiale | Polypropylene |
| Modello | P12x20L |
| Vedi altri risultati |