Learn More
Gilson™ Kit di base PIPETMAN
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 to 100 μL
500 μL to 10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Contains boxes of certified-quality PIPETMAN Tips and useful accessories.
- Single pipet holders
- COLORIS™ Identification Clips (mixed colors)
- Gilson Guide to Pipetting (except Large-volume Kit)
Specifica
Specifica
| Descrizione | Manual Air Displacement |
| Colore | Blue/White |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Manual Air Displacement Pipette |
| Tipo di impugnatura | Ergonomic |
| Materiale | Polypropylene |
| Numero di canali | 1 |
| Product Line | Pipetman |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Kit base Pipetteman™ |
| Vedi altri risultati |