Learn More
Gilson™ Sistema di ricarica PIPETMAN™ TOWERPACK™
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.1 to 10 μL
0.1 to 20 μL
100 to 1000 μL
2 to 200 μL
20 to 300 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Universal Fit
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 672
pezzi 960
Descrizione
- I rack sono dotati di codifica a colori per distinguere tra i diversi modelli di puntale e indicare i modelli di pipetta Gilson™ compatibili
- Disponibili in versioni autoclavabile e sterilizzata
- Per scatola Universal Reload (n. di No. F167100G, available separately)
- La versione sterilizzata di Tower Pack è avvolta singolarmente in plastica per uso medico, allo scopo di proteggere i puntali da contaminazioni
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | μ |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.21 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10.7 cm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | .4 mm |
| Formato | Blister Refill |
| Stile punta | Standard |
| Vedi altri risultati |