Learn More
Gilson™ TRACKMANTM Duo-plate Pipeting Tracker
Codice prodotto. 12356172 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
:
TRACKMANTM Duo-plate Pipeting Tracker; For use with: 96 and 384 Well Microplates, Single and Multichannel Pipets
Codice prodotto. 12356172
Marca: Gilson™ F70301
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
TRACKMANTM Duo-plate Pipeting Tracker with a small footprint will increase productivity and eliminate potential errors.
  • Easily switch from using one size plate to another on the same instrument
  • Timer function enables hands-free operation and optional foot pedal is available for hands-free control
  • Long lasting battery allows cordless operation for up to eight hours so you can take your TRACKMAN anywhere
  • Duo-plate tracker lights the way for pipetting to avoid losing track when pipetting expensive samples
  • Can be used with both 96 and 384 well microplates, and single and multichannel pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con All Pipettes with Tips Mounted
Materiale Polypropylene
Numero di canali 16
Tipo Foot Pedal
Da utilizzare con (apparecchiatura) 96 and 384 Well microplates, single and multichannel Pipette
Include Long lasting battery
Quantità 1